missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SMARCA3 Partial ORF (NP_003062, 932 a.a. - 1009 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003062 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6596 |
Molekulargewicht | 34.32kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175485
|
Abnova™
H00006596-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16165485
|
Abnova™
H00006596-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the SWI/SNF family. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein contains a RING finger DNA binding motif. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. However, use of an alternative translation start site produces an isoform that is truncated at the N-terminus compared to the full-length protein. [provided by RefSeq]
Sequence: PAWNPAAEDQCFDRCHRLGQKQEVIITKFIVKDSVEENMLKIQNKKRELAAGAFGTKKPNADEMKQAKINEIRTLIDLSpezifikation
NP_003062 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.32kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HIP116/HIP116A/HLTF1/RNF80/SMARCA3/SNF2L3/ZBU1 | |
HLTF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6596 | |
SMARCA3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PAWNPAAEDQCFDRCHRLGQKQEVIITKFIVKDSVEENMLKIQNKKRELAAGAFGTKKPNADEMKQAKINEIRTLIDL | |
RUO | |
HLTF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |