Learn More
Abnova™ Human SMC2L1 Partial ORF (NP_006435, 521 a.a. - 630 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010592-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185382
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: CVKGLVASLISVKDTSATTALELVAGERLYNVVVDTEVTGKKLLERGELKRRYTIIPLNKISARCIAPETLRVAQNLVGPDNVHVALSLVEYKPELQKAMEFVFGTTFVC
Spezifikation
Spezifikation
NP_006435
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CVKGLVASLISVKDTSATTALELVAGERLYNVVVDTEVTGKKLLERGELKRRYTIIPLNKISARCIAPETLRVAQNLVGPDNVHVALSLVEYKPELQKAMEFVFGTTFVC
RUO
SMC2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
10592
SMC2L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAP-E|CAPE|FLJ10093|SMC2L1|hCAP-E
SMC2