missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SMPD3 Partial ORF (NP_061137.1, 557 a.a. - 655 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00055512-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168176

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: LYDEDVCTPDNLQKVLESEEGRREYLAFPTSKSSGQKGRKELLKGNGRRIDYMLHAEEGLCPDWKAEVEEFSFITQLSGLTDHLPVAMRLMVSSGEEEA
Spezifikation

Spezifikation

NP_061137.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LYDEDVCTPDNLQKVLESEEGRREYLAFPTSKSSGQKGRKELLKGNGRRIDYMLHAEEGLCPDWKAEVEEFSFITQLSGLTDHLPVAMRLMVSSGEEEA
RUO
SMPD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
55512
SMPD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ22593/MGC138443/NSMASE2
SMPD3
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate