Learn More
Abnova™ Human SNX1 Full-length ORF (NP_003090.2, 1 a.a. - 522 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003090.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6642 |
Molekulargewicht | 85.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185625
|
Abnova™
H00006642-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175625
|
Abnova™
H00006642-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This endosomal protein regulates the cell-surface expression of epidermal growth factor receptor. This protein also has a role in sorting protease-activated receptor-1 from early endosomes to lysosomes. This protein may form oligomeric complexes with family members. This gene results in three transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MASGGGGCSASERLPPPFPGLEPESEGAAGGSEPEAGDSDTEGEDIFTGAAVVSKHQSPKITTSLLPINNGSKENGIHEEQDQEPQDLFADATVELSLDSTQNNQKKVLAKTLISLPPQEATNSSKPQPTYEELEEEEQEDQFDLTVGITDPEKIGDGMNAYVAYKVTTQTSLPLFRSKQFAVKRRFSDFLGLYEKLSEKHSQNGFIVPPPPEKSLIGMTKVKVGKEDSSSAEFLEKRRAALERYLQRIVNHPTMLQDPDVREFLEKEELPRAVGTQTLSGAGLLKMFNKATDAVSKMTIKMNESDIWFEEKLQEVECEEQRLRKLHAVVETLVNHRKELALNTAQFAKSLAMLGSSEDNTALSRALSQLAEVEEKIEQLHQEQANNDFFLLAELLSDYIRLLAIVRAAFDQRMKTWQRWQDAQATLQKKREAEARLLWANKPDKLQQAKDEILEWESRVTQYERDFERISTVVRKEVIRFEKEKSKDFKNHVIKYLETLLYSQQQLAKYWEAFLPEAKAISSpezifikation
NP_003090.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
85.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MASGGGGCSASERLPPPFPGLEPESEGAAGGSEPEAGDSDTEGEDIFTGAAVVSKHQSPKITTSLLPINNGSKENGIHEEQDQEPQDLFADATVELSLDSTQNNQKKVLAKTLISLPPQEATNSSKPQPTYEELEEEEQEDQFDLTVGITDPEKIGDGMNAYVAYKVTTQTSLPLFRSKQFAVKRRFSDFLGLYEKLSEKHSQNGFIVPPPPEKSLIGMTKVKVGKEDSSSAEFLEKRRAALERYLQRIVNHPTMLQDPDVREFLEKEELPRAVGTQTLSGAGLLKMFNKATDAVSKMTIKMNESDIWFEEKLQEVECEEQRLRKLHAVVETLVNHRKELALNTAQFAKSLAMLGSSEDNTALSRALSQLAEVEEKIEQLHQEQANNDFFLLAELLSDYIRLLAIVRAAFDQRMKTWQRWQDAQATLQKKREAEARLLWANKPDKLQQAKDEILEWESRVTQYERDFERISTVVRKEVIRFEKEKSKDFKNHVIKYLETLLYSQQQLAKYWEAFLPEAKAIS | |
RUO | |
SNX1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6642 | |
SNX1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HsT17379/MGC8664/SNX1A/Vps5 | |
SNX1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |