missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Sonic Hedgehog/Shh Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18711677
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18711677 25 μg 25 Mikrogramm
18700307 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18711677 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB109391SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sonic Hedgehog/Shh Monoclonal antibody specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human samples. It is validated for nan
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sonic Hedgehog/Shh
Klassifikation Monoclonal
Klon 605022
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer NP_000184.1
Gen-Alias HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein, Cys24-Gly197, Accession # NP_000184.1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6469
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.