missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SORBS3 Full-length ORF (NP_001018003.1, 1 a.a. - 329 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00010174-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16184592

  • 310.00 € / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab
12-01-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MADGGSPFLGRRDFVYPSSTRDPSASNGGGSPARREEKKRKAARLKFDFQAQSPKELTLQKGDIVYIHKEVDKNWLEGEHHGRLGIFPANYVEVLPADEIPKPIKPPTYQVLEYGEAVAQYTFKGDLEVELSFRKGEHICLIRKVNENWYEGRITGTGRQGIFPASYVQVSREPRLRLCDDGPQLPTSPRLTAAARSARHPSSPSALRSPADPIDLGGQTSPRRTGFSFPTQEPRPQTQNLGTPGPALSHSRGPSHPLDLGTSSPNTSQIHWTPYRAMYQYRPQNEDELELREGDRVDVMQQCDDGWFVGVSRRTQKFGTFPGNYVAPV
Spezifikation

Spezifikation

NP_001018003.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
63.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SCAM-1|SCAM1|SH3D4|VINEXIN
SORBS3
Yes
wheat germ expression system
Liquid
10174
SORBS3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MADGGSPFLGRRDFVYPSSTRDPSASNGGGSPARREEKKRKAARLKFDFQAQSPKELTLQKGDIVYIHKEVDKNWLEGEHHGRLGIFPANYVEVLPADEIPKPIKPPTYQVLEYGEAVAQYTFKGDLEVELSFRKGEHICLIRKVNENWYEGRITGTGRQGIFPASYVQVSREPRLRLCDDGPQLPTSPRLTAAARSARHPSSPSALRSPADPIDLGGQTSPRRTGFSFPTQEPRPQTQNLGTPGPALSHSRGPSHPLDLGTSSPNTSQIHWTPYRAMYQYRPQNEDELELREGDRVDVMQQCDDGWFVGVSRRTQKFGTFPGNYVAPV
RUO
SORBS3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation