Learn More
Abnova™ Human SPAG1 Partial ORF (NP_003105, 175 a.a. - 283 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003105
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6674
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16195745
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006674-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16185745
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006674-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The correlation of anti-sperm antibodies with cases of unexplained infertility implicates a role for these antibodies in blocking fertilization. Improved diagnosis and treatment of immunologic infertility, as well as identification of proteins for targeted contraception, are dependent on the identification and characterization of relevant sperm antigens. The protein expressed by this gene is recognized by anti-sperm agglutinating antibodies from an infertile woman. Furthermore, immunization of female rats with the recombinant human protein reduced fertility. This protein localizes to the plasma membrane of germ cells in the testis and to the post-acrosomal plasma membrane of mature spermatozoa. Recombinant polypeptide binds GTP and exhibits GTPase activity. Thus, this protein may regulate GTP signal transduction pathways involved in spermatogenesis and fertilization. Two transcript variants of this gene encode the same protein. [provided by RefSeq]
Sequence: EDYKEKTVIDKSHLSKIETRIDTAGLTEKEKDFLATREKEKGNEAFNSGDYEEAVMYYTRSISALPTVVAYNNRAQAEIKLQNWNSAFQDCEKVLELEPGNVKALLRRA
Spezifikation
Spezifikation
NP_003105
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32920/HSD-3.8/SP75/TPIS
SPAG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6674
SPAG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EDYKEKTVIDKSHLSKIETRIDTAGLTEKEKDFLATREKEKGNEAFNSGDYEEAVMYYTRSISALPTVVAYNNRAQAEIKLQNWNSAFQDCEKVLELEPGNVKALLRRA
RUO
SPAG1