Learn More
Abnova™ Human SPAG1 Partial ORF (NP_003105, 175 a.a. - 283 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006674-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185745
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
21-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: EDYKEKTVIDKSHLSKIETRIDTAGLTEKEKDFLATREKEKGNEAFNSGDYEEAVMYYTRSISALPTVVAYNNRAQAEIKLQNWNSAFQDCEKVLELEPGNVKALLRRA
Spezifikation
Spezifikation
NP_003105
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EDYKEKTVIDKSHLSKIETRIDTAGLTEKEKDFLATREKEKGNEAFNSGDYEEAVMYYTRSISALPTVVAYNNRAQAEIKLQNWNSAFQDCEKVLELEPGNVKALLRRA
RUO
SPAG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6674
SPAG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32920|HSD-3.8|SP75|TPIS
SPAG1