Learn More
Abnova™ Human SPECC1 Partial ORF (NP_690868.3, 527 a.a. - 636 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00092521-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161227
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RHNNNMMAKTLEECRVTLEGLKMENGSLKSHLQGEKQKATEASAVEQTAESCEVQEMLKVARAEKDLLELSCNELRQELLKANGEIKHVSSLLAKVEKDYSYLKEICDHQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_690868.3
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RHNNNMMAKTLEECRVTLEGLKMENGSLKSHLQGEKQKATEASAVEQTAESCEVQEMLKVARAEKDLLELSCNELRQELLKANGEIKHVSSLLAKVEKDYSYLKEICDHQ
RUO
CYTSB
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
92521
SPECC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ36955/HCMOGT-1/NSP/SPECC1
CYTSB