Learn More
Abnova™ Human SPG7 Partial ORF (NP_003110, 655 a.a. - 754 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003110
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6687
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16185765
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006687-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16195765
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006687-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a nuclear-encoded mitochondrial metalloprotease protein that is a member of the AAA (ATPases associated with a variety of cellular activities) protein family. Members of this protein family share an ATPase domain and have roles in diverse cellular processes including membrane trafficking, intracellular motility, organelle biogenesis, protein folding, and proteolysis. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Mutations associated with this gene cause autosomal recessive spastic paraplegia 7. [provided by RefSeq]
Sequence: TRIAYSMVKQFGMAPGIGPISFPEAQEGLMGIGRRPFSQGLQQMMDHEARLLVAKAYRHTEKVLQDNLDKLQALANALLEKEVINYEDIEALIGPPPHGP
Spezifikation
Spezifikation
NP_003110
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAR/CMAR/FLJ37308/MGC126331/MGC126332/PGN/SPG5C
SPG7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6687
SPG7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TRIAYSMVKQFGMAPGIGPISFPEAQEGLMGIGRRPFSQGLQQMMDHEARLLVAKAYRHTEKVLQDNLDKLQALANALLEKEVINYEDIEALIGPPPHGP
RUO
SPG7