Learn More
Abnova™ Human SPPL2A Partial ORF (NP_116191, 31 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084888-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16160927
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the signal peptide peptidase-like protease (SPPL) family and encodes an endosomal membrane protein with a protease associated (PA) domain. This protein plays a role in innate and adaptive immunity. A pseudogene of this gene also lies on chromosome 15. [provided by RefSeq]
Sequence: HASGNGTTKDYCMLYNPYWTALPSTLENATSISLMNLTSTPLCNLSDIPPVGIKSKAVVVPWGSCHFLEKARIAQKGGAEAMLVVNNSVLFPPSGNRSE
Spezifikation
Spezifikation
NP_116191
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HASGNGTTKDYCMLYNPYWTALPSTLENATSISLMNLTSTPLCNLSDIPPVGIKSKAVVVPWGSCHFLEKARIAQKGGAEAMLVVNNSVLFPPSGNRSE
RUO
SPPL2A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84888
SPPL2A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IMP3/PSL2
SPPL2A
Recombinant
wheat germ expression system