missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SREC-II/SCARF2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18728697
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18728697 25 μg 25 Mikrogramm
18041052 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18728697 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF2527SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

SREC-II/SCARF2 Polyclonal specifically detects SREC-II/SCARF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SREC-II/SCARF2
Anwendungen Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q96GP6
Gen-Alias HUMZD58C02, SCARF2, scavenger receptor class F, member 2, Scavenger receptor expressed by endothelial cells 2 protein, SREC2NSR1, SRECII, SREC-IIscavenger receptor class F member 2, SRECRP-1, SREPCR
Gensymbole SCARF2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SREC-II/SCARF2 Ala42-Gly442 Accession # Q96GP6
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91179
Testspezifität Detects SREC-II/SCARF2 in Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human SREC-I is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.