missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SRM Partial ORF (AAH00309, 203 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00006723-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16185845

  • 310.00 € / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab
30-12-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDV
Spezifikation

Spezifikation

AAH00309
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDV
RUO
SRM
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6723
SRM (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PAPT|SPDSY|SPS1|SRML1
SRM
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation