Learn More
Abnova™ Human SSH1 Partial ORF (NP_061857.2, 752 a.a. - 849 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061857.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 54434 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16055535
|
Abnova™
H00054434-Q02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16045535
|
Abnova™
H00054434-Q02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The ADF (actin-depolymerizing factor)/cofilin family (see MIM 601442) is composed of stimulus-responsive mediators of actin dynamics. ADF/cofilin proteins are inactivated by kinases such as LIM domain kinase-1 (LIMK1; MIM 601329). The SSH family appears to play a role in actin dynamics by reactivating ADF/cofilin proteins in vivo (Niwa et al., 2002 [PubMed 11832213]).[supplied by OMIM]
Sequence: PKSLLLKNSHCDKNPPSTEVVIKEESSPKKDMKPAKDLRLLFSNESEKPTTNSYLMQHQESIIQLQKAGLVRKHTKELERLKSVPADPAPPSRDGPASSpezifikation
NP_061857.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ38102/KIAA1298/SSH-1 | |
SSH1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54434 | |
SSH1 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
PKSLLLKNSHCDKNPPSTEVVIKEESSPKKDMKPAKDLRLLFSNESEKPTTNSYLMQHQESIIQLQKAGLVRKHTKELERLKSVPADPAPPSRDGPAS | |
RUO | |
SSH1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |