missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ST8SIA2 ELISA Kit
Beschreibung
Human ST8SIA2 quantitates human ST8SIA2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ST8SIA2.
Das durch dieses Gen kodierte Protein ist ein Typ II-Membranprotein, das den Transfer von Sialsäure von CMP-Sialsäure zu N-verbundenen Oligosacchariden und Glykoproteinen katalysieren soll. Das kodierte Protein kann im Golgi-Apparat gefunden werden und ist möglicherweise an der Produktion von Polysialsäure beteiligt, einem Modulator der Hafteigenschaften des neuronalen Zelladhäsionsmoleküls (nCAM1). Dieses Protein ist ein Mitglied der Glycosyltransferase-Familie 29.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI323367; Alpha-2,8-Sialyltransferase 8 B; Alpha-2,8-Sialyltransferase 8 B 1; HST 19690; MGC116854; MGC116857; Polysialsäure-Synthase; Sialyltransferase 8 (Alpha-2,8-Sialytransferase) B; Sialyltransferase 8 (Alpha-2,8-Sialyltransferase) B; Sialyltransferase 8 (Alpha-2,8-Sialytransferase) B; Sialyltransferase 8 B; Sialyltransferase St8Sia II; Sialyltransferase X; Sialytransferase St8Sia II; SIAT8B; SIAT8-B; ST8 Alpha-N-Acetylneuraminat-Alpha-2,8-Sialyltransferase 2; ST8 Alpha-N-Acetylneuraminid-Alpha-2,8-Sialyltransferase 2; ST8SIA II; ST8SIA2; ST8SiaII; ST8SIA-II; STX |
| Assay-Bereich | 0,05 bis 10 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,05 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q92186 |
| Gensymbol | ST8SIA2. |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?