Learn More
Abnova™ Human ST8SIA5 Partial ORF (NP_037437, 33 a.a. - 132 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00029906-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186106
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: QQILYGRNYIKRYFEFYEGPFEYNSTRCLELRHEILEVKVLSMVKQSELFDRWKSLQMCKWAMNISEANQFKSTLSRCCNAPAFLFTTQKNTPLGTKLKY
Spezifikation
Spezifikation
NP_037437
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QQILYGRNYIKRYFEFYEGPFEYNSTRCLELRHEILEVKVLSMVKQSELFDRWKSLQMCKWAMNISEANQFKSTLSRCCNAPAFLFTTQKNTPLGTKLKY
RUO
ST8SIA5
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
29906
ST8SIA5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC119670|MGC119671|SIAT8E|ST8SiaV
ST8SIA5