Learn More
Abnova™ Human STON1 Full-length ORF (NP_006864.2, 1 a.a. - 735 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00011037-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186052
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MCSTNPGKWVTFDDDPAVQSSQKSKNFPLENQGVCRPNGLKLNLPGLREFPSGSSSTSSTPLSSPIVDFYFSPGPPSNSPLSTPTKDFPGFPGIPKAGTHVLYPIPESSSDSPLAISGGESSLLPTRPTCLSHALLPSDHSCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLRSLSMHCLCAEENASSFVPHTLFRSQPKSGWSFMLRIPEKKNMMSSRQWGPIFLKVLPGGILQMYYEQGLEKPFKEIQLDPYCRLSEPKVENFSVAGKIHTVKIEHVSYTEKRKYHSKTEVVHEPDIEQMLKLGSTSYHDFLDFLTTVEEELMKLPAVSKPKKNYEEQEISLEIVDNFWGKVTKEGKFVESAVITQIYCLCFVNGNLECFLTLNDLELPKRDESYYEKDSEKKGIDILDYHFHKCVNVQEFEQSRIIKFVPLDACRFELMRFKTLYNGDNLPFSLKSVVVVQGAYVELQAFVNMASLAQRSSYAGSLRSCDNIRIHFPVPSQWIKALWTMNLQRQKSLKAKMNRRACLGSLQELESEPVIQVTVGSAKYESAYQAVVWKIDRLPDKNSSLDHPHCLSYKLELGSDQEIPSDWYPFATVQFSVPDTCASRTEVRSLGVESDVQPQKHVQQRACYNIQVEIEKKWIKIDGEDPDKIGDCITQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_006864.2
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
109.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781K2462|MGC149803|MGC149804|SBLF|STN1|STNB1|stoned-b1
STON1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
11037
STON1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MCSTNPGKWVTFDDDPAVQSSQKSKNFPLENQGVCRPNGLKLNLPGLREFPSGSSSTSSTPLSSPIVDFYFSPGPPSNSPLSTPTKDFPGFPGIPKAGTHVLYPIPESSSDSPLAISGGESSLLPTRPTCLSHALLPSDHSCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLRSLSMHCLCAEENASSFVPHTLFRSQPKSGWSFMLRIPEKKNMMSSRQWGPIFLKVLPGGILQMYYEQGLEKPFKEIQLDPYCRLSEPKVENFSVAGKIHTVKIEHVSYTEKRKYHSKTEVVHEPDIEQMLKLGSTSYHDFLDFLTTVEEELMKLPAVSKPKKNYEEQEISLEIVDNFWGKVTKEGKFVESAVITQIYCLCFVNGNLECFLTLNDLELPKRDESYYEKDSEKKGIDILDYHFHKCVNVQEFEQSRIIKFVPLDACRFELMRFKTLYNGDNLPFSLKSVVVVQGAYVELQAFVNMASLAQRSSYAGSLRSCDNIRIHFPVPSQWIKALWTMNLQRQKSLKAKMNRRACLGSLQELESEPVIQVTVGSAKYESAYQAVVWKIDRLPDKNSSLDHPHCLSYKLELGSDQEIPSDWYPFATVQFSVPDTCASRTEVRSLGVESDVQPQKHVQQRACYNIQVEIEKKWIKIDGEDPDKIGDCITQ
RUO
STON1