missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SUV39H1 Partial ORF (AAH06238, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH06238 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6839 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176135
|
Abnova™
H00006839-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166135
|
Abnova™
H00006839-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is a member of the suppressor of variegation 3-9 homolog family and encodes a protein with a chromodomain and a C-terminal SET domain. This nuclear protein moves to the centromeres during mitosis and functions as a histone methyltransferase, methylating Lys-9 of histone H3. Overall, it plays a vital role in heterochromatin organization, chromosome segregation, and mitotic progression. [provided by RefSeq]
Sequence: MAENLKGCSVCCKSSWNQLQDLCRLAKLSCPALGISKRNLYDFEVEYLCDYKKIREQEYYLVKWRGYPDSESTWEPRQNLKCVRILKQFHKDLERELLRRSpezifikation
AAH06238 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KMT1A/MG44/SUV39H | |
SUV39H1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6839 | |
SUV39H1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAENLKGCSVCCKSSWNQLQDLCRLAKLSCPALGISKRNLYDFEVEYLCDYKKIREQEYYLVKWRGYPDSESTWEPRQNLKCVRILKQFHKDLERELLRR | |
RUO | |
SUV39H1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |