Learn More
R&D Systems™ Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ DVC00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412765
  • 889.35 € / 96 Tests
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VCAM-1/CD106 in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
6.25 - 200ng/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
7412
1 Plate
1.26ng/mL
Cell Culture Supernates (10μL), Serum (10μL), EDTA Plasma (10μL), Heparin Plasma (10μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1 Kit
Cell Culture Supernates (10uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL)
Human
Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate