Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für Human-sVEGF-R1
Für den quantitativen Nachweis von humanem sVEGF-R1.
600.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P17948 |
---|---|
Assay-Bereich | 0.16 bis 10.0 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,03 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Der/die Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, der/die mit monoklonalem Antikörper zu Human-sVEGF-R1 beschichtet ist/sind
Biotin-Konjugat anti-human sVEGF-R1 polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human sVEGF-R1 Standard gefriergetrocknet, 20 ng/ml nach Rekonstitution
Konjugatverdünner
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15561857
|
Invitrogen™
BMS268-3 |
96 Tests |
600.00 €
96 Tests |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15571857
|
Invitrogen™
BMS268-3TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für den humanen vaskulären endothelialen Wachstumsfaktorrezeptor 1 (humanes VEGFR1) quantifiziert humanes VEGFR1 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu VEGFR1.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes VEGFR1 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P17948 | |
0,03 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
FLT, FLT-1, VEGFR-1, VEGFR1 | |
5,5% | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor-Rezeptor1, FLT1 | |
1 Std 20 Min |
0.16 bis 10.0 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
2321 | |
5,1% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke