Learn More
Abnova™ Human SYN2 Partial ORF (NP_598328, 348 a.a. - 448 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006854-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186165
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
21-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: AMSDRYKLWVDTCSEMFGGLDICAVKAVHGKDGKDYIFEVMDCSMPLIGEHQVEDRQLITELVISKMNQLLSRTPALSPQRPLTTQQPQSGTLKDPDSSKT
Spezifikation
Spezifikation
NP_598328
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AMSDRYKLWVDTCSEMFGGLDICAVKAVHGKDGKDYIFEVMDCSMPLIGEHQVEDRQLITELVISKMNQLLSRTPALSPQRPLTTQQPQSGTLKDPDSSKT
RUO
SYN2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6854
SYN2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SYNII|SYNIIa|SYNIIb
SYN2