Learn More
Abnova™ Human SYNE1 Partial ORF (NP_892006, 1561 a.a. - 1670 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_892006 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 23345 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16177182
|
Abnova™
H00023345-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16167182
|
Abnova™
H00023345-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a spectrin repeat containing protein expressed in skeletal and smooth muscle, and peripheral blood lymphocytes, that localizes to the nuclear membrane. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spinocerebellar ataxia 8, also referred to as autosomal recessive cerebellar ataxia type 1 or recessive ataxia of Beauce. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: LRKIQQSVSEFEDKLAVPIKICSSATETYKVLQEHMDLCQALESLSSAITAFSASARKVVNRDSCVQEAAALQQQYEDILRRAKERQTALENLLAHWQRLEKELSSFLTWSpezifikation
NP_892006 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
8B/CPG2/DKFZp781J13156/FLJ30878/FLJ41140/KIAA0796/KIAA1262/KIAA1756/MYNE1/SCAR8 | |
SYNE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23345 | |
SYNE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LRKIQQSVSEFEDKLAVPIKICSSATETYKVLQEHMDLCQALESLSSAITAFSASARKVVNRDSCVQEAAALQQQYEDILRRAKERQTALENLLAHWQRLEKELSSFLTW | |
RUO | |
SYNE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |