Learn More
Abnova™ Human SYT13 Partial ORF (NP_065877.1, 36 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065877.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57586
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16179186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057586-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16169186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057586-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SYT13 belongs to the large synaptotagmin protein family. All synaptotagmins show type I membrane topology, with an extracellular N terminus, a single transmembrane region, and a cytoplasmic C terminus containing tandem C2 domains. Major functions of synaptotagmins include vesicular traffic, exocytosis, and secretion.[supplied by OMIM]
Sequence: KKGLLPRDQDPDLEKAKPSLLGSAQQFNVKKSTEPVQPRALLKFPDIYGPRPAVTAPEVINYADYSLRSTEEPTAPASPQPPNDSRLKRQVTEELFILPQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_065877.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1427
SYT13
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57586
SYT13 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KKGLLPRDQDPDLEKAKPSLLGSAQQFNVKKSTEPVQPRALLKFPDIYGPRPAVTAPEVINYADYSLRSTEEPTAPASPQPPNDSRLKRQVTEELFILPQ
RUO
SYT13