Learn More
Abnova™ Human TCIRG1 Partial ORF (AAH18133, 121 a.a. - 220 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH18133 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10312 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16194872
|
Abnova™
H00010312-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16184872
|
Abnova™
H00010312-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Through alternate splicing, this gene encodes two proteins with similarity to subunits of the vacuolar ATPase (V-ATPase) but the encoded proteins seem to have different functions. V-ATPase is a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, and receptor-mediated endocytosis. V-ATPase is comprised of a cytosolic V1 domain and a transmembrane V0 domain. Mutations in this gene are associated with infantile malignant osteopetrosis. [provided by RefSeq]
Sequence: QLHQLQLHAAVLRQGHEPQLAAAHTDGASERTPLLQAPGGPHQDLRVNFVAGAVEPHKAPALERLLWRACRGFLIASFRELEQPLEHPVTGEPATWMTFLSpezifikation
AAH18133 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATP6N1C/ATP6V0A3/Atp6i/OC-116kDa/OC116/OPTB1/Stv1/TIRC7/Vph1/a3 | |
TCIRG1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10312 | |
TCIRG1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QLHQLQLHAAVLRQGHEPQLAAAHTDGASERTPLLQAPGGPHQDLRVNFVAGAVEPHKAPALERLLWRACRGFLIASFRELEQPLEHPVTGEPATWMTFL | |
RUO | |
TCIRG1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |