missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TCN2 Full-length ORF (AAH11239, 1 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH11239 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6948 |
Molekulargewicht | 69.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161282
|
Abnova™
H00006948-P02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16151282
|
Abnova™
H00006948-P02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the vitamin B12-binding protein family. This family of proteins, alternatively referred to as R binders, is expressed in various tissues and secretions. This plasma protein binds cobalamin and mediates the transport of cobalamin into cells. This protein and other mammalian cobalamin-binding proteins, such as transcobalamin I and gastric intrisic factor, may have evolved by duplication of a common ancestral gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MRHLGAFLFLLGVLGALTEMCEIPEMDSHLVEKSGQHLLPWMDRLSLEHLNPSIYVGLRLSSLQAGTKEDLYLHSLKLGYQQCLLGSAFSEDDGDCQGKPSMGQLALYLLALRANWHDHKGHPHTSYYQYGLGILALCLHQKRVHDSVVDKLLYAVEPFHQGHHSVDTAAMAGLAFTCLKRSNFNPGRRQRITMAIRTVREEILKAQTPEGHFGNVYSTPLALQFLMTSPMRGAELGTACLKARVALLASLQDGAFQNALMISQLLPVLNHKTYIDLIFPDCLAPRVMLEPAAETIPQTQEIISVTLQVLSLLPPYRQSISVLAGSTVEDVLKKAHELGGFTYETQASLSGPYLTSVMGKAAGEREFWQLLRDPNTPLLQGIADYRPKDGETIELRLVSWSpezifikation
AAH11239 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
69.74kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRHLGAFLFLLGVLGALTEMCEIPEMDSHLVEKSGQHLLPWMDRLSLEHLNPSIYVGLRLSSLQAGTKEDLYLHSLKLGYQQCLLGSAFSEDDGDCQGKPSMGQLALYLLALRANWHDHKGHPHTSYYQYGLGILALCLHQKRVHDSVVDKLLYAVEPFHQGHHSVDTAAMAGLAFTCLKRSNFNPGRRQRITMAIRTVREEILKAQTPEGHFGNVYSTPLALQFLMTSPMRGAELGTACLKARVALLASLQDGAFQNALMISQLLPVLNHKTYIDLIFPDCLAPRVMLEPAAETIPQTQEIISVTLQVLSLLPPYRQSISVLAGSTVEDVLKKAHELGGFTYETQASLSGPYLTSVMGKAAGEREFWQLLRDPNTPLLQGIADYRPKDGETIELRLVSW | |
RUO | |
TCN2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6948 | |
TCN2 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
D22S676/D22S750/TC2 | |
TCN2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |