missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Telomerase ELISA Kit
Beschreibung
Telomerase is a ribonucleoprotein polymerase that maintains telomere ends by addition of the telomere repeat TTAGGG. The enzyme consists of a protein component with reverse transcriptase activity, encoded by this gene, and an RNA component which serves as a template for the telomere repeat. Telomerase expression plays a role in cellular senescence, as it is normally repressed in postnatal somatic cells resulting in progressive shortening of telomeres. Deregulation of telomerase expression in somatic cells may be involved in oncogenesis. Studies in mouse suggest that telomerase also participates in chromosomal repair, since de novo synthesis of telomere repeats may occur at double-stranded breaks. Alternatively spliced variants encoding different isoforms of telomerase reverse transcriptase (TERT) have been identified; the full-length sequence of some variants has not been determined. Alternative splicing at this locus is thought to be one mechanism of regulation of telomerase activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | O14746 |
| Assay-Bereich | 0,16 bis 10 ng |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.1 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 7015 |
| Gensymbol | TERT |
| Interassay-VK | <10% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?