Learn More
ACROBiosystems Human TFPI-2 Protein, His Tag
374.99 € - 2818.49 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006519.1
Molekulargewicht 22.7 kDa
Quelle Human TFPI-2, His Tag (TF2-H5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Lys 213 (Accession # NP_006519.1).
Immunogen Asp 23 - Lys 213
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15877737
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TF2-H5227-1MG
1 mg
2818.49 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887737
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TF2-H5227-50UG
50 μg
374.99 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tissue Factor Pathway Inhibitor 2 (TFPI­2) is also known as placental protein 5 (PP5) and retinal pigment epithelial cell factor 1 (REF­1), is a member of the Kunitz-type serine proteinase inhibitor family, is a structural homologue of tissue factor pathway inhibitor (TFPI). TFPI2 is highly abundant in the full-term placenta and widely expressed in umbilical vein endothelial cells, liver, placenta, heart, pancreas, and maternal serum at advanced pregnancy. TFPI­2 may play a role in the regulation of plasmin-mediated matrix remodeling. Inhibits trypsin, plasmin, factor VIIa/tissue factor and weakly factor Xa and has no effect on thrombin. Reduced synthesis of TFPI-2 has been related to numerous pathophysiological processes such as inflammation, angiogenesis, atherosclerosis, retinal degeneration and tumor growth / metastasis.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 22.7 kDa. The protein migrates as 26-32 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006519.1
Human TFPI-2, His Tag (TF2-H5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Lys 213 (Accession # NP_006519.1).
-20°C
TFPI-2
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Other Recombinant Proteins
22.7 kDa
Asp 23 - Lys 213
TFPI2,PP5,REF1
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE