Learn More
Abnova™ Human TGM7 Partial ORF (NP_443187, 466 a.a. - 565 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00116179-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161517
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transglutaminases (TGM; EC 2.3.2.13) are a family of structurally and functionally related enzymes that stabilize protein assemblies through the formation of gamma-glutamyl-epsilon lysine crosslinks. For additional background information on transglutaminases, see TGM1 (MIM 190195).[supplied by OMIM]
Sequence: MLGPQRASLPFLDLLESGGLRDQPAQLQLHLARIPEWGQDLQLLLRIQRVPDSTHPRGPIGLVVRFCAQALLHGGGTQKPFWRHTVRMNLDFGKETQWPL
Spezifikation
Spezifikation
NP_443187
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLGPQRASLPFLDLLESGGLRDQPAQLQLHLARIPEWGQDLQLLLRIQRVPDSTHPRGPIGLVVRFCAQALLHGGGTQKPFWRHTVRMNLDFGKETQWPL
RUO
TGM7
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
116179
TGM7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TGMZ
TGM7