Learn More
Abnova™ Human THRB Partial ORF (NP_000452, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000452 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7068 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176625
|
Abnova™
H00007068-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166625
|
Abnova™
H00007068-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a nuclear hormone receptor for triiodothyronine. It is one of the several receptors for thyroid hormone, and has been shown to mediate the biological activities of thyroid hormone. Knockout studies in mice suggest that the different receptors, while having certain extent of redundancy, may mediate different functions of thyroid hormone. Mutations in this gene are known to be a cause of generalized thyroid hormone resistance (GTHR), a syndrome characterized by goiter and high levels of circulating thyroid hormone (T3-T4), with normal or slightly elevated thyroid stimulating hormone (TSH). Several alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MTPNSMTENGLTAWDKPKHCPDREHDWKLVGMSEACLHRKSHSERRSTLKNEQSSPHLIQTTWTSSIFHLDHDDVNDQSVSSAQTFQTEEKKCKGYIPSYLDKDELCVVCSpezifikation
NP_000452 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ERBA-BETA/ERBA2/GRTH/MGC126109/MGC126110/NR1A2/PRTH/THR1/THRB1/THRB2 | |
THRB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7068 | |
THRB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MTPNSMTENGLTAWDKPKHCPDREHDWKLVGMSEACLHRKSHSERRSTLKNEQSSPHLIQTTWTSSIFHLDHDDVNDQSVSSAQTFQTEEKKCKGYIPSYLDKDELCVVC | |
RUO | |
THRB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |