Learn More
R&D Systems™ Human TIMP-1 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human TIMP-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ STM100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412886
  • 4956.84 € / 6 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human TIMP-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIMP-1 in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
0.16 - 10ng/mL
Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
7076
6 Plates
0.08ng/mL
Cell Culture Supernates (10μL), Serum (10μL), EDTA Plasma (10μL), Heparin Plasma (10μL), Saliva (10μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1 Pk.
Cell Culture Supernates (10uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL), Saliva (10uL)
Human
Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates