Learn More
Proteintech™ Humanes TIMP1 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16831576 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16831576 Human 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16831576 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0016696T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
KE00166 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das TIMP1 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem TIMP1.
  • TIMP1 ist ein Mitglied der Familie der Matrix-Metalloproteinase-Inhibitoren, die vier Mitglieder umfasst (TIMP1, TIMP2, TIMP3 und TIMP4).
  • Gewebsinhibitoren von Metalloproteinasen (TIMPs) sind vielseitige Moleküle, die über ihre klassische Proteinase-Hemmfunktion hinausgehende Eigenschaften aufweisen.
  • TIMP1 hat mehrere MMP-unabhängige Funktionen wie die Modulation der Angiogenese, die Förderung der Zellproliferation und die Hemmung der Apoptose.
  • TIMP1 spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Zellzyklus und der Krebsprogression.
  • Kürzlich haben klinische Studien gezeigt, dass die abnorme Expression von TIMP1 bei einer Reihe von Tumoren wie Magenkrebs, papillärem Schilddrüsenkarzinom, kutanem Melanom und Brustkrebs mit einer ungünstigen Prognose verbunden ist. In der Schwangerschaft spielt TIMP1 eine regulierende Rolle im Prozess der Einnistung, insbesondere bei der Invasion der Zytotrophoblasten in die Gebärmutterschleimhaut. In der Schwangerschaft spielt TIMP1 eine regulierende Rolle im Prozess der Einnistung, insbesondere bei der Invasion der Zytotrophoblasten in die Gebärmutterschleimhaut.
  • Der Assay erkennt Human TIMP1. Ein für TIMP1 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das TIMP1-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper mit biotinylierten spezifischen humanen TIMP1 hinzugefügt, um das erfasste menschliche TIMP1-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
Spezifikation
Zugriffsnummer BC000866
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 6,9 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 7076
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P01033
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat TNF-alpha ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine