Learn More
Gibco™ Human TL-1A Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
310-23-1MG will be provided as 2 x 500 μg (310-23-500UG). Recombinant Human TL-1A is a 22.0 kDa polypeptide of 194 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | O95150 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 9966 |
| Molekulargewicht | 22 kDa |
| Name | Human TL-1 A |
| Menge | 2 x 500 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |