Learn More
Invitrogen™ TNFRSF11B (OPG) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHTNFRSF11B
441.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15445153
  • 662.00 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human TNFRSF11B (OPG) ELISA quantitates Hu OPG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu OPG. Principle of the method The Human OPG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dient als Decoy-Rezeptor für TNFSF11 /RANKL und neutralisiert dadurch seine Funktion bei der Osteoklastogenese. Hemmt die Aktivierung von Osteoklasten und fördert in vitro die Osteoklast-Apoptose. Die Knochenhomeostase scheint vom lokalen Verhältnis zwischen TNFSF11 und TNFRSF11B abhängig zu sein. Kann auch eine Rolle bei der Verhinderung der arteriellen Verkalkung spielen. Kann als Decoy-Rezeptor für TNFSF10/TRAIL fungieren und gegen Apoptose schützen. Die TNFSF10/TRAIL-Bindung blockiert die Hemmung der Osteoklastogenese.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse O00300
1 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
4982
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Apoptose
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
1.23 bis 900 pg/ml
1 bis 900 pg/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
OCIF,OPG,PDB5,TR1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
OCIF, OPG, TR1
1 Std 20 Min