Learn More
Abnova™ Human TOB1 Full-length ORF (NP_005740.1, 1 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005740.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10140 |
Molekulargewicht | 64.6kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16194552
|
Abnova™
H00010140-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16184552
|
Abnova™
H00010140-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the tob/btg1 family of anti-proliferative proteins that have the potential to regulate cell growth. When exogenously expressed, this protein supresses cell growth in tissue culture. The protein undergoes phophorylation by a serine/threonine kinase, 90 kDa ribosomal S6 kinase. Interactions of this protein with the v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 gene product p185 interferes with growth suppression. This protein inhibits T cell proliferation and transcription of cytokines and cyclins. The protein interacts with both mothers against decapentaplegic Drosophila homolog 2 and 4 to enhance their DNA binding activity. This interaction inhibits interleukin 2 transcription in T cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MQLEIQVALNFIISYLYNKLPRRRVNIFGEELERLLKKKYEGHWYPEKPYKGSGFRCIHIGEKVDPVIEQASKESGLDIDDVRGNLPQDLSVWIDPFEVSYQIGEKGPVKVLYVDDNNENGCELDKEIKNSFNPEAQVFMPISDPASSVSSSPSPPFGHSAAVSPTFMPRSTQPLTFTTATFAATKFGSTKMKNSGRSNKVARTSPINLGLNVNDLLKQKAISSSMHSLYGLGLGSQQQPQQQQQPAQPPPPPPPPQQQQQQKTSALSPNAKEFIFPNMQGQGSSTNGMFPGDSPLNLSPLQYSNAFDVFAAYGGLNEKSFVDGLNFSLNNMQYSNQQFQPVMANSpezifikation
NP_005740.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
64.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MQLEIQVALNFIISYLYNKLPRRRVNIFGEELERLLKKKYEGHWYPEKPYKGSGFRCIHIGEKVDPVIEQASKESGLDIDDVRGNLPQDLSVWIDPFEVSYQIGEKGPVKVLYVDDNNENGCELDKEIKNSFNPEAQVFMPISDPASSVSSSPSPPFGHSAAVSPTFMPRSTQPLTFTTATFAATKFGSTKMKNSGRSNKVARTSPINLGLNVNDLLKQKAISSSMHSLYGLGLGSQQQPQQQQQPAQPPPPPPPPQQQQQQKTSALSPNAKEFIFPNMQGQGSSTNGMFPGDSPLNLSPLQYSNAFDVFAAYGGLNEKSFVDGLNFSLNNMQYSNQQFQPVMAN | |
RUO | |
TOB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10140 | |
TOB1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APRO6/MGC104792/MGC34446/PIG49/TOB/TROB/TROB1 | |
TOB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |