Learn More
Abnova™ Human TOP2B Partial ORF (NP_001059, 1411 a.a. - 1523 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001059
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7155
Molekulargewicht 38.17kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16166845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007155-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16156845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007155-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a DNA topoisomerase, an enzyme that controls and alters the topologic states of DNA during transcription. This nuclear enzyme is involved in processes such as chromosome condensation, chromatid separation, and the relief of torsional stress that occurs during DNA transcription and replication. It catalyzes the transient breaking and rejoining of two strands of duplex DNA which allows the strands to pass through one another, thus altering the topology of DNA. Two forms of this enzyme exist as likely products of a gene duplication event. The gene encoding this form, beta, is localized to chromosome 3 and the alpha form is localized to chromosome 17. The gene encoding this enzyme functions as the target for several anticancer agents and a variety of mutations in this gene have been associated with the development of drug resistance. Reduced activity of this enzyme may also play a role in ataxia-telangiectasia. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants; however, the second variant has not yet been fully described. [provided by RefSeq]
Sequence: LDKDEYTFSPGKSKATPEKSLHDKKSQDFGNLFSFPSYSQKSEDDSAKFDSNEEDSASVFSPSFGLKQTDKVPSKTVAAKKGKPSSDTVPKPKRAPKQKKVVEAVNSDSDSEF
Spezifikation
Spezifikation
NP_001059
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.17kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TOPIIB/top2beta
TOP2B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7155
TOP2B (Human) Recombinant Protein (Q01)
LDKDEYTFSPGKSKATPEKSLHDKKSQDFGNLFSFPSYSQKSEDDSAKFDSNEEDSASVFSPSFGLKQTDKVPSKTVAAKKGKPSSDTVPKPKRAPKQKKVVEAVNSDSDSEF
RUO
TOP2B