Learn More
ACROBiosystems Human TRAIL R1 / DR4 / TNFRSF10A Protein, His Tag
311.92 € - 2135.39 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003835.3
Molekulargewicht 24.8 kDa
Quelle Human TRAIL R1, His Tag (TR1-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Asn 239 (Accession # O00220-1).
Immunogen Ala 24 - Asn 239
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15807857
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TR1-H5228-1MG
1 mg
2135.39 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15897847
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TR1-H5228-100UG
100 μg
311.92 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A (TNFRSF10A) is also known as TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 1 (TRAIL-R1), Death receptor 4 (DR4), CD261 and APO2, which belongs to TNF superfamily. TRAILR1 / TNFRSF10A contains 1 death domain and 3 TNFR-Cys repeats. TNFRSF10A / DR4 is widely expressed and high levels are found in spleen, peripheral blood leukocytes, small intestine and thymus, but also in K-562 erythroleukemia cells, MCF-7 breast carcinoma cells and activated T-cells. APO2 / TNFRSF10A is receptor for the cytotoxic ligand TNFSF10 / TRAIL. The adapter molecule FADD recruits caspase-8 to the activated receptor. The resulting death-inducing signaling complex (DISC) performs caspase-8 proteolytic activation which initiates the subsequent cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) mediating apoptosis. TRAILR-1 / DR4 / CD261 promotes the activation of NF-kappa-B.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 24.8 kDa. The protein migrates as 20-23 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
NP_003835.3
Human TRAIL R1, His Tag (TR1-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Asn 239 (Accession # O00220-1).
-20°C
TRAIL R1
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
24.8 kDa
Ala 24 - Asn 239
TNFRSF10A,TRAIL-R1,CD261,APO2,DR4
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE