Learn More
Gibco™ Human TRANCE (RANKL) (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human sRANKL is a 20.0 kDa polypeptide comprising the TNF-homologous region of RANKL (176 amino acid residues). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | O14788 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 8600 |
| Molekulargewicht | 20 kDa |
| Name | Human TRANCE (RANKL) (soluble) |
| Menge | 1 mg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |