Learn More
Human Transferrin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18724069
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
18724069 25 μg 25 Mikrogramm
18730848 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18724069 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF2914SP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Goat Antibody
Transferrin specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Transferrin
Anwendungen Western Blot
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias ApoTransferrin, Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, HoloTransferrin, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, TF, transferrin
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human plasma-derived
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7018
Testspezifität Detects Human Transferrin in ELISAs. Detects human Transferrin and Apo-Transferrin in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.