Learn More
Invitrogen™ Humanes Transthyretin, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
Transthyretin Synthetisches Peptid, PEP-0856, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17-Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Transthyretin überein. PEP-0856 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20742 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7276 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P02766 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Transthyretin, human |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |