Learn More
ACROBiosystems Human TrkB / NTRK2 Protein, Fc Tag
299.92 € - 1739.51 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH31835
Molekulargewicht 70.4 kDa
Quelle Human TrkB, Fc Tag (NT2-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 32 - His 430 (Accession # AAH31835).
Immunogen Cys 32 - His 430
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847377
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NT2-H5254-100UG
100 μg
299.92 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15857377
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NT2-H5254-1MG
1 mg
1739.51 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2 (NTRK2) is also known as BDNF/NT-3 growth factors receptor, Tropomyosin-related kinase B (TRKB) and TrkB tyrosine kinase, which belongs to the protein kinase superfamily or Tyr protein kinase family. Insulin receptor subfamily. NTRK2 / TrkB contains two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains, two LRR (leucine-rich) repeats, one LRRCT domain, one LRRNT domain, one protein kinase domain. NTRK2 / Trk-B is expressed in the central and peripheral nervous system. The catalytic activity of NTRK2 is “ATP + a [protein]-L-tyrosine = ADP + a [protein]-L-tyrosine phosphate”. NTRK2 / TrkB involved in the development and the maturation of the central and the peripheral nervous systems through regulation of neuron survival, proliferation, migration, differentiation, and synapse formation and plasticity.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 70.4 kDa. The protein migrates as 86-116 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH31835
Human TrkB, Fc Tag (NT2-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 32 - His 430 (Accession # AAH31835).
-20°C
TrkB
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
70.4 kDa
Cys 32 - His 430
NTRK2,TRKB,GP145-TrkB
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>98% as determined by SDS-PAGE