Learn More
Gibco™ Human TSG Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human TSG is a 198 amino acid, 22.2 kDa protein containing the BMP/TGF-beta binding portion of the full length TSG protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q9GZX9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 57045 |
| Molekulargewicht | 22.2 kDa |
| Name | Human TSG |
| Menge | 500 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |