Learn More
Abnova™ Human UBE1 Partial ORF (NP_003325, 751 a.a. - 850 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003325 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7317 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16167175
|
Abnova™
H00007317-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16157175
|
Abnova™
H00007317-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene catalyzes the first step in ubiquitin conjugation to mark cellular proteins for degradation. This gene complements an X-linked mouse temperature-sensitive defect in DNA synthesis, and thus may function in DNA repair. It is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: PLTFDVNNPLHLDYVMAAANLFAQTYGLTGSQDRAAVATFLQSVQVPEFTPKSGVKIHVSDQELQSANASVDDSRLEELKATLPSPDKLPGFKMYPIDFESpezifikation
NP_003325 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
A1S9/A1S9T/A1ST/AMCX1/GXP1/MGC4781/SMAX2/UBA1A/UBE1/UBE1X | |
UBA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7317 | |
UBE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PLTFDVNNPLHLDYVMAAANLFAQTYGLTGSQDRAAVATFLQSVQVPEFTPKSGVKIHVSDQELQSANASVDDSRLEELKATLPSPDKLPGFKMYPIDFE | |
RUO | |
UBA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |