Learn More
Abnova™ Human UBE4B Partial ORF (NP_006039, 1075 a.a. - 1173 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006039 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10277 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16164802
|
Abnova™
H00010277-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16154802
|
Abnova™
H00010277-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes an additional conjugation factor, E4, which is involved in multiubiquitin chain assembly. This gene is also the strongest candidate in the neuroblastoma tumor suppressor genes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: FKLLAEKVEEIVAKNARAEIDYSDAPDEFRDPLMDTLMTDPVRLPSGTIMDRSIILRHLLNSPTDPFNRQTLTESMLEPVPELKEQIQAWMREKQNSDHSpezifikation
NP_006039 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
E4/HDNB1/KIAA0684/UBOX3/UFD2 | |
UBE4B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10277 | |
UBE4B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FKLLAEKVEEIVAKNARAEIDYSDAPDEFRDPLMDTLMTDPVRLPSGTIMDRSIILRHLLNSPTDPFNRQTLTESMLEPVPELKEQIQAWMREKQNSDH | |
RUO | |
UBE4B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |