Learn More
Abnova™ Human UBTF Partial ORF (NP_055048, 551 a.a. - 650 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055048 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7343 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16157235
|
Abnova™
H00007343-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16147235
|
Abnova™
H00007343-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Upstream binding factor (UBF) is a transcription factor required for expression of the 18S, 5.8S, and 28S ribosomal RNAs, along with SL1 (a complex of TBP (MIM 600075) and multiple TBP-associated factors or 'TAFs'). Two UBF polypeptides, of 94 and 97 kD, exist in the human (Bell et al., 1988 [PubMed 3413483]). UBF is a nucleolar phosphoprotein with both DNA binding and transactivation domains. Sequence-specific DNA binding to the core and upstream control elements of the human rRNA promoter is mediated through several HMG boxes (Jantzen et al., 1990 [PubMed 2330041]).[supplied by OMIM]
Sequence: PPAATNSSKKMKFQGEPKKPPMNGYQKFSQELLSNGELNHLPLKERMVEIGSRWQRISQSQKEHYKKLAEEQQKQYKVHLDLWVKSLSPQDRAAYKEYISSpezifikation
NP_055048 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NOR-90/UBF | |
UBTF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7343 | |
UBTF (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PPAATNSSKKMKFQGEPKKPPMNGYQKFSQELLSNGELNHLPLKERMVEIGSRWQRISQSQKEHYKKLAEEQQKQYKVHLDLWVKSLSPQDRAAYKEYIS | |
RUO | |
UBTF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |