Learn More
Abnova™ Human UGCG Partial ORF (NP_003349, 33 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003349 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7357 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16177265
|
Abnova™
H00007357-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16167265
|
Abnova™
H00007357-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Glycosphingolipids (GSLs) are a group of membrane components that contain lipid and sugar moieties. They are present in essentially all animal cells and are believed to have important roles in various cellular processes. UDP-glucose ceramide glucosyltransferase catalyzes the first glycosylation step in glycosphingolipid biosynthesis. The product, glucosylceramide, is the core structure of more than 300 GSLs. UGCG is widely expressed and transciption is upregulated during keratinocyte differentiation. [provided by RefSeq]
Sequence: TRLHLNKKATDKQPYSKLPGVSLLKPLKGVDPNLINNLETFFELDYPKYEVLLCVQDHDDPAIDVCKKLLGKYPNVDARLFIGGKKVGINPKINNLMPGSpezifikation
NP_003349 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GCS | |
UGCG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7357 | |
UGCG (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TRLHLNKKATDKQPYSKLPGVSLLKPLKGVDPNLINNLETFFELDYPKYEVLLCVQDHDDPAIDVCKKLLGKYPNVDARLFIGGKKVGINPKINNLMPG | |
RUO | |
UGCG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |