Learn More
Abnova™ Human UNQ1912 Full-length ORF (NP_940909.1, 1 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_940909.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 345757
Molekulargewicht 46.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16110274
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00345757-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16100274
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00345757-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MKASQCCCCLSHLLASVLLLLLLPELSGPLAVLLQAAEAAPGLGPPDPRPRTLPPLPPGPTPAQQPGRGLAEAAGPRGSEGGNGSNPVAGLETDDHGGKAGEGSVGGGLAVSPNPGDKPMTQRALTVLMVVSGAVLVYFVVRTVRMRRRNRKTRRYGVLDTNIENMELTPLEQDDEDDDNTLFDANHPRR
Spezifikation
Spezifikation
NP_940909.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKASQCCCCLSHLLASVLLLLLLPELSGPLAVLLQAAEAAPGLGPPDPRPRTLPPLPPGPTPAQQPGRGLAEAAGPRGSEGGNGSNPVAGLETDDHGGKAGEGSVGGGLAVSPNPGDKPMTQRALTVLMVVSGAVLVYFVVRTVRMRRRNRKTRRYGVLDTNIENMELTPLEQDDEDDDNTLFDANHPRR
RUO
FAM174A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
345757
UNQ1912 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC17345/TMEM157/UNQ1912
FAM174A
Recombinant
wheat germ expression system