Learn More
Abnova™ Human UPK1B Partial ORF (NP_008883, 131 a.a. - 228 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008883
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7348
Molekulargewicht 36.52kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16177245
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007348-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16167245
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007348-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. This encoded protein is found in the asymmetrical unit membrane (AUM) where it can form a complex with other transmembrane 4 superfamily proteins. It may play a role in normal bladder epithelial physiology, possibly in regulating membrane permeability of superficial umbrella cells or in stabilizing the apical membrane through AUM/cytoskeletal interactions. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: NNSPPNNDDQWKNNGVTKTWDRLMLQDNCCGVNGPSDWQKYTSAFRTENNDADYPWPRQCCVMNNLKEPLNLEACKLGVPGFYHNQGCYELISGPMNR
Spezifikation
Spezifikation
NP_008883
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TSPAN20/UPIB/UPK1
UPK1B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7348
UPK1B (Human) Recombinant Protein (Q01)
NNSPPNNDDQWKNNGVTKTWDRLMLQDNCCGVNGPSDWQKYTSAFRTENNDADYPWPRQCCVMNNLKEPLNLEACKLGVPGFYHNQGCYELISGPMNR
RUO
UPK1B