Learn More
R&D Systems™ Human Urinary TIM-1/KIM-1/HAVCR Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human Urinary TIM-1/KIM-1/HAVCR Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIM-1/KIM-1/HAVCR in urine (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0,16 bis 10 ng |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.046 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human TIM-1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 26762 |
| Gensymbol | HAVCR1 |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |