missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes USP10, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
USP10 Synthetisches Peptid, PEP-1101, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem USP10 überein. PEP-1101 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20987 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 9100 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q14694 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human USP10 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?