missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VISTA/B7-H5/PD-1H |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1011484 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9H7M9 |
| Gen-Alias | 4632428N05Rik, B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, Dies1, Gi24, PD1H, PD-1H, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?